Läs mer
3-Furanmethanol, TRC
Produktkod. 30406454
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406454 10 mg
30405510 100 mg
30401641 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86400310MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4412-91-3
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.1
Synonym 3-(Hydroxymethyl)furan, 3-Furancarbinol, 3-Furfuryl Alcohol, 3-Furylcarbinol, 3-Furylmethanol, 3-Furylmethyl Alcohol, Furan-3-ylmethanol
LEDER OCc1cocc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Furanmethanol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
Formel vikt 98.0368