Läs mer
3-Furoinsyra, 99 %
Produktkod. 11322537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322537 25 g 25g
11312537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11629.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112,08 g/mol
3-furoinsyra används vid syntes av furan-2,5- och furan-2,4-dikarboxylsyra under lösningsmedelsfria förhållanden via disproportioneringsreaktion. Det uppvisar hypolipidemisk aktivitet hos gnagare. Det sänker serumkolesterol och serumtriglyceridnivåer hos möss och råttor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-furosyra används vid syntes av furan-2,5- och furan-2,4-dikarboxylsyra under lösningsmedelsfria förhållanden via disproportioneringsreaktion. Det uppvisar hypolipidemisk aktivitet hos gnagare. Det sänker serumkolesterol och serumtriglyceridnivåer hos möss och råttor.
Löslighet
Löslig i vatten, eter, alkohol, etanol och metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-93-7
Molekylformel C5H4O3
Molekylvikt (g/mol) 112.08
MDL-nummer MFCD00005350
InChI-nyckel IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
PubChem CID 10268
ChEBI CHEBI:30846
IUPAC-namn furan-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=COC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Furoic acid
Smältpunkt 120 °C till 123 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 108638
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, eter, alkohol, etanol och metanol.
Formel vikt 112.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.