Läs mer
3-furoinsyra, TRC
Produktkod. 30401107
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30401107 25 g
1 options
Produktkod. 30401107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86377025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Furoic Acid
CAS 488-93-7
Molekylformel C5H4O3
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Furancarboxylic Acid, 3-Carboxyfuran, 3-Furanoic Acid, NSC 349941
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
LEDER OC(=O)c1cocc1
IUPAC-namn furan-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 112.08
Formel vikt 112.016