Läs mer
3-Furonitrile, 98%
Produktkod. 11388895
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388895 1 g 1g
11398895 250 mg 250mg
11489830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14019.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30078-65-0 | C5H3NO | 93.085 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30078-65-0
Molekylformel C5H3NO
Molekylvikt (g/mol) 93.085
MDL-nummer MFCD00067042
InChI-nyckel ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furonitrile, 3-furancarbonitrile, 3-cyanofuran, 3-furancarbonitrile 9ci, 3-furonitrile 8ci, acmc-1cj8r
PubChem CID 100698
IUPAC-namn furan-3-karbonitril
LEDER C1=COC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Furonitrile
Smältpunkt 28°C to 30°C
Kokpunkt 150°C to 151°C
Flampunkt 53°C (127°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2926
Beilstein 507009
Formel vikt 93.09
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Furonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Furonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.