Läs mer
(3-Glycidoxypropyl) trietoxysilan, TRC
Produktkod. 30403726
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30403726 250 mg
1 options
Produktkod. 30403726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG615405250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane
CAS 2602-34-8
Molekylformel C12H26O5Si
Kvantitet 250 mg
Synonym Triethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane, 2-[[3-(Triethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriethoxysilane
InChI formel InChI=1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
LEDER CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
IUPAC-namn trietoxi-[3-(oxiran-2-ylmetoxi)propyl]silan
Molekylvikt (g/mol) 278.42
Formel vikt 278.155