Läs mer
(3-glykidoxipropyl)trimoxoxysilan, 97 %
Beskrivning
(3-Glycidoxipropyl)trimetoxisilan används vid tillverkning av kolstål och dess förbehandling gynnar torr och våt vidhäftning av epoxibeläggning. Det används också för att förbereda epoxifunktionaliserade kiseldioxidnanopartiklar, vilket ger en reaktiv yta för immobilisering av protein i ett steg och med hög densitet. Det fungerar som ett kopplingsmedel och vidhäftningsfrämjare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(3-Glycidoxipropyl)trimetoxisilan används vid tillverkning av kolstål och dess förbehandling gynnar torr och våt vidhäftning av epoxibeläggning. Det används också för att förbereda epoxifunktionaliserade kiseldioxidnanopartiklar, vilket ger en reaktiv yta för immobilisering av protein i ett steg och med hög densitet. Det fungerar som ett kopplingsmedel och vidhäftningsfrämjare.
Löslighet
Blandbar med alkoholer, ketoner och alifatiska eller aromatiska kolväten. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 119 °C till 121 °C (2 mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane |
| Smältpunkt | <-70 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Flampunkt | 135 °C (275 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.429 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 1.072 |
| Beilstein | 4308125 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.