Läs mer
(3-glykidoxipropyl)trimoxoxysilan, 97 %
Produktkod. 11458357
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458357 500 g 500g
11438357 25 g 25g
11448357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18431.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2381.38 SEK
    2137.65 SEK / 500g
    Save 243.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236,339 g/mol
(3-Glycidoxipropyl)trimetoxisilan används vid tillverkning av kolstål och dess förbehandling gynnar torr och våt vidhäftning av epoxibeläggning. Det används också för att förbereda epoxifunktionaliserade kiseldioxidnanopartiklar, vilket ger en reaktiv yta för immobilisering av protein i ett steg och med hög densitet. Det fungerar som ett kopplingsmedel och vidhäftningsfrämjare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-Glycidoxipropyl)trimetoxisilan används vid tillverkning av kolstål och dess förbehandling gynnar torr och våt vidhäftning av epoxibeläggning. Det används också för att förbereda epoxifunktionaliserade kiseldioxidnanopartiklar, vilket ger en reaktiv yta för immobilisering av protein i ett steg och med hög densitet. Det fungerar som ett kopplingsmedel och vidhäftningsfrämjare.
Löslighet
Blandbar med alkoholer, ketoner och alifatiska eller aromatiska kolväten. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-83-8
Molekylformel C9H20O5Si
Molekylvikt (g/mol) 236.339
MDL-nummer MFCD00005144
InChI-nyckel BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
IUPAC-namn trimetoxi-[3-(oxiran-2-ylmetoxi)propyl]silan
LEDER CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 119°C to 121°C (2mmHg)
Kemiskt namn eller material (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Smältpunkt <-70°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 4308125
Flampunkt 135°C (275°F)
Löslighetsinformation Miscible with alcohols,ketones and aliphatic or aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formel vikt 236.34
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.429
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.072
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.