Läs mer
3-Glycidoxypropyltrimoxisilisilan, TRC
Produktkod. 30179628
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179628 2.5 g
30179027 250 mg
30179068 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179628 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6500832.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-83-8
Molekylformel C9H20O5Si
Molekylvikt (g/mol) 236.34
IUPAC-namn trimetoxi-[3-(oxiran-2-ylmetoxi)propyl]silan
LEDER CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Formel vikt 236.108