Läs mer
3-Guanidinopropionsyra, TRC
Produktkod. 30408653
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408653 2 g
30390728 5 g
30404471 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG8357752G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 353-09-3
Molekylformel C4 H9 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Synonym 3-Guanidinopropanoic Acid, 3-Guanidinopropionic Acid, Guanidinepropanoic Acid, Guanidinepropionic Acid, Guanidinopropionic Acid, N-(3-Propanoic Acid)guanidine, PNU 10483, Propanoic Acid, 3-[(aminoiminomethyl)amino]-, β-Guanidinopropionic Acid, β-Guanidopropionic Acid
IUPAC-namn 3-karbamimidamidapropansyra
LEDER NC(=N)NCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidinopropionic acid
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
Formel vikt 131.0695