Läs mer
3-heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15324978 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15324978 500 g 500g
15304978 25 g 25g
15314978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15324978 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149095000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-82-2 | C7H16O | 116.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-82-2
Molekylformel C7H16O
Molekylvikt (g/mol) 116.2
InChI-nyckel RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptanol, 3-hydroxyheptane, ethyl butyl carbinol, butyl ethyl carbinol, butylethylcarbinol, xi-3-heptanol, fema no. 3547, ethylbutylcarbinol, heptanol-3, 3-heptyl alcohol
PubChem CID 11520
IUPAC-namn heptan-3-ol
LEDER CCCCC(CC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Heptanol
Densitet 0.8180g/mL, 0.818
Kokpunkt 156.0°C
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel CH3(CH2)3CH(OH)C2H5
Brytningsindex 1.4214
Kvantitet 500 g
Beilstein 01,I,205
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 116.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.