Läs mer
(±)-3-Heptanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-3-Heptanol |
| CAS | 589-82-2 |
| Molekylformel | C7H16O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Heptanol, 1-Ethyl-1-pentanol, 3-Hydroxyheptane, DL-3-Heptanol, NSC 2586 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(O)CC |
| IUPAC-namn | heptan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.2 |
| Formel vikt | 116.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?