Läs mer
3-Heptanone, 98%
Produktkod. 11428816
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428816 50 mL 50ml
11438816 250 mL 250ml
11418816 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16977.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-35-4 | C7H14O | 114.19 g/mol
Används som smakämne i melon, nötter och banansmaker. Det används också som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Används som smakämne i melon-, nött- och bananaromer. Det används också som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20
C 4,3g/°L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-35-4
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00009483
InChI-nyckel NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptanone, butyl ethyl ketone, n-butyl ethyl ketone, aethylbutylketon, ethylbutylcetone, ethyl n-butyl ketone, ethylbutylketon, etilbutilchetone, eptan-3-one, ethyl butyl ketone
PubChem CID 7802
ChEBI CHEBI:50139
IUPAC-namn heptan-3-on
LEDER CCCCC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Heptanone
Smältpunkt -37°C
Kokpunkt 147°C to 149°C
Flampunkt 41°C (105°F)
Odör Pungent
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN1224
Beilstein 506161
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.