Läs mer
3-Hepten-2-ett, 95 %
Product Code. 11459386
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11459386 50 g 50g
11449386 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11459386 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19086.18
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1119-44-4 | C7H12O | 112,17 g/mol
Det används i de flesta mejeri smaker för att lägga till större djup. Denna keton kommer att lägga kvardröjande rika eftertoner till många bearbetade mejeriprodukter som vaniljsås, smält smör, krämer och ostar (Brie, Gorgonzola och blåmögelost). Även fördelaktigt i applikationer med feta nötter (brasilien och pinjenötter, cashewnötter). Det används också för att producera heptan-2-one.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den används i de flesta mejeriaromer för att ge större djup. Denna keton kommer att lägga kvardröjande rika eftertoner till många bearbetade mejeriprodukter som vaniljsås, smält smör, krämer och ostar (Brie, Gorgonzola och blåmögelost). Även fördelaktigt i applikationer med feta nötter (brasilien och pinjenötter, cashewnötter). Det används också för att producera heptan-2-one.
Löslighet Löslig i alkohol och svagt
löslig i vatten (3087 mg/L vid 25 C (°uppskattning))
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1119-44-4
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00015564
InChI-nyckel JHHZQADGLDKIPM-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-hepten-2-one, butylideneacetone, e-hept-3-en-2-one, 3e-3-hepten-2-one, methyl pentenyl ketone, e-3-hepten-2-one, 3-hepten-2-one, e, unii-tk02t5fjdo, tk02t5fjdo, 3e-hept-3-en-2-one
PubChem CID 5364578
LEDER CCC\C=C\C(C)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Hepten-2-one
Densitet 0.86
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1739239
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and slightly soluble in water(3087mg/L @ 25°C (est.))
IUPAC-namn (3E)-hept-3-en-2-on
Formel vikt 112.16
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.