Läs mer
3-Heptyn-1-ol, 98%
Produktkod. 11459916
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459916 25 g 25g
11449916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459916 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20884.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14916-79-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14916-79-1
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.172
MDL-nummer MFCD00039551
InChI-nyckel PSWHODJVUOXHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptyn-1-ol, acmc-209d1z, ho ch2 2c=c ch2 2ch3
PubChem CID 84693
IUPAC-namn hept-3-yn-1-ol
LEDER CCCC#CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Heptyn-1-ol
Densitet 0.882
Kokpunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Flampunkt 74°C (165°F)
Brytningsindex 1.4555
Kvantitet 25 g
Beilstein 1737178
Formel vikt 112.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.