Läs mer
3-Heptyne, 97%
Produktkod. 15450398
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15450398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53504.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2586-89-2 | C7H12 | 96.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2586-89-2
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.173
MDL-nummer MFCD00039960
InChI-nyckel KLYHSJRCIZOUHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-heptyne, 1-ethyl-2-propylacetylene, acmc-20an2z
PubChem CID 75755
IUPAC-namn hept-3-yne
LEDER CCCC#CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Heptyne
Densitet 0.741
Kokpunkt 105°C to 106°C
Flampunkt −16°C (−3°F)
Linjär formel CH3(CH2)2C≡CCH2CH3
Brytningsindex 1.4225
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1731759
Formel vikt 96.17
Procent renhet 97%