Läs mer
3-Hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328685
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30328685 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30328685 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14196900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hexanol
CAS 623-37-0
Analyt- eller komponentnamn 3-Hexanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H14 O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Hexan-3-ol, 3-Hexanol
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCCC(O)CC
IUPAC-namn hexan-3-ol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 102.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 102.1045 g/mol