Läs mer
3-Hexanone-2,2,4,4-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hexanone-2,2,4,4-D4 |
| CAS | 24588-54-3 |
| Molekylformel | C6 D4 H8 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 3-Hexanone-2,2,4,4-d4 (8 CI, 9 CI), 3-Hexanone-2,2,4,4-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C)C(=O)C([2 H])([2 H])CC |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4-tetradeuteriohexan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.1835 |
| Formel vikt | 104.1139 g/mol |
| Visa mer |