Läs mer
3-Hexyl Chloroformate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hexyl Chloroformate |
| CAS | 58906-62-0 |
| Molekylformel | C7 H13 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Hexyl Chloroformate (>80%), Carbonochloridic Acid 1-Ethylbutyl Ester, Hexan-3-yl Carbonochloridate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-5-6(4-2)10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(CC)OC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1-ethylbutyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.63 |
| Formel vikt | 164.0604 |