Läs mer
3-hexyltiofen, 98 %
Produktkod. 10195633 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10195633 25 g Glasflaska 25g
10190032 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10195633 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367380250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1693-86-3 | C10H16S | 168,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1693-86-3
Molekylformel C10H16S
Molekylvikt (g/mol) 168.3
MDL-nummer MFCD00143181
InChI-nyckel JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-hexylthiophene, thiophene, 3-hexyl, 3-hexylthiopene, 3-hexylthiophen, 4-hexylthiophene, hexylthiophene 3-, pubchem8861, poly, 3-hexylthiophene, 3-hexylthiophene, 97+%
PubChem CID 566849
IUPAC-namn 3-hexyltiofen
LEDER CCCCCCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hexylthiophene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul eller röd
Densitet 0.9360g/mL, 0.936
Kokpunkt 65,0 °C (0,4 mmHg)
Flampunkt 37 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4945 till 1,4975
Kvantitet 25 g
Formel vikt 168.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.