Läs mer
3-Hexyn-1-ol, TRC
Produktkod. 30395224
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30395224 1 g
1 options
Produktkod. 30395224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2983001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hexyn-1-ol
CAS 1002-28-4
Molekylformel C6H10O
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Hexynol
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3
LEDER CCC#CCCO
IUPAC-namn hex-3-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 98.14
Formel vikt 98.0732