Läs mer
3-Hexyn-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hexyn-1-ol |
| CAS | 1002-28-4 |
| Molekylformel | C6H10O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Hexynol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3 |
| LEDER | CCC#CCCO |
| IUPAC-namn | hex-3-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vikt | 98.0732 |