Läs mer
3-Hexyn-2-ett, 97%
Produktkod. 11317395
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317395 10 g 10g
11307395 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05315.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 1679-36-3 | C6H8O | 96,129 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1679-36-3
Molekylformel C6H8O
Molekylvikt (g/mol) 96.129
MDL-nummer MFCD00041627
InChI-nyckel LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
IUPAC-namn hex-3-yn-2-on
LEDER CCC#CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hexyn-2-one
Densitet 0.88
Kokpunkt 67 °C till 68 °C (50 mmHg)
Flampunkt 39 °C (102 °F)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1699613
Formel vikt 96.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.