Läs mer
3-Hexyn-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10423623 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10423623 1 g Glass Bottle 1g
10006232 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10423623 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1679-36-3
Molekylformel C6H8O
Molekylvikt (g/mol) 96.129
MDL-nummer MFCD00041627
InChI-nyckel LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
PubChem CID 137151
IUPAC-namn hex-3-yn-2-one
LEDER CCC#CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hexyn-2-one
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 0.8780g/mL, 0.878
Kokpunkt 68.0°C (50.0 mmHg)
Flampunkt 39°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3CH2C≡CCOCH3
Brytningsindex 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 96.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid