Läs mer
3-Hexyne-2,5-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hexyne-2,5-diol |
| CAS | 3031-66-1 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 409184 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,1-2H3 |
| LEDER | OC(C)C#CC(O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |