Läs mer
3-hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327795
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327795 25 g 25g
11317795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02682.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
3-Hexyn används vid syntes av fuserade hetero-hydropyridylligander bundna till den organometalliska delen {Ru(p-cymen)} genom att reagera med rutenacykler. Det användes också vid framställning av [4+2]-cykloadditionsprodukt genom att reagera med borol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Hexyne används vid syntes av fuserade hetero-hydropyridylligander bundna till den organometalliska delen {Ru(p-cymen)} genom att reagera med rutenacykler. Det användes också vid framställning av [4+2]-cykloadditionsprodukt genom att reagera med borol.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-49-4
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.15
MDL-nummer MFCD00009381
InChI-nyckel DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
PubChem CID 13568
IUPAC-namn hex-3-yn
LEDER CCC#CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hexyne
Densitet 0.721
Kokpunkt 80°C to 82°C
Flampunkt −10°C (14°F)
Odör Characteristic
Linjär formel CH3CH2C≡CCH2CH3
Brytningsindex 1.411
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1731158
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 82.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.