Läs mer
3-Hexyne, TRC
Produktkod. 30403219
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30403219 500 mg
1 options
Produktkod. 30403219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH325240500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Hexyne
CAS 928-49-4
Molekylformel C6H10
Kvantitet 500 mg
Synonym Diethylacetylene
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCC#CCC
IUPAC-namn hex-3-yne
Molekylvikt (g/mol) 82.14
Formel vikt 82.0783
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.