Läs mer
3-Hexyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hexyne |
| CAS | 928-49-4 |
| Molekylformel | C6H10 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Diethylacetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC#CCC |
| IUPAC-namn | hex-3-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.14 |
| Formel vikt | 82.0783 |