Läs mer
3-Hydroxy-1,5-pentanedioic-2,2,3,4,4-d5 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypentanedioic Acid D5 |
| CAS | 1219805-72-7 |
| Molekylformel | C5H3D5O5 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-pentanedioic Acid-d5, 2,4-Dideoxypentaric Acid-d5, β-Hydroxyglutaric Acid-d5; |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h3,6 H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | OC(C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxypentanedioic-2,2,3,4,4-d5 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.07 g/mol |
| Visa mer |