missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide, Mikromol™

Produktkod. 30049358
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049358 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049358 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0429.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide
CAS 5-2-7500
Analyt- eller komponentnamn 3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C6 H8 N O . I
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide, Pyridostigmine Bromide Imp. B (EP) as Iodide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, iodide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium iodide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, iodide (8CI,9CI), 1-Methyl-3-hydroxypyridinium iodide, 3-Hydroxypyridinium methiodide, Pyridostigmine USP Related Compound B, Pyridostigmine USP RC B, Pyridostigmine Related Compound B as Iodide, Pyridostigmine Bromide Impurity B as Iodide, Pyridostigmine Impurity B as Iodide
InChI formel InChI=1S/C6H7NO.HI/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H
LEDER [I-].C[n+]1cccc(O)c1
IUPAC-namn 1-methylpyridin-1-ium-3-ol;iodide
Molekylvikt (g/mol) 237.04
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 236.9651 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.