Läs mer
3-Hydroxy-1-methylpiperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-1-methylpiperidine |
| Densitet | 0.9990g/mL, 0.999 |
| Kokpunkt | 76.0°C to 78.0°C (11.0 mmHg) |
| Flampunkt | 70°C |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Brytningsindex | 1.474 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 115.17 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Hydroxy-N-methylpiperidine
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.