Läs mer
3-Hydroxy-1-methylpiperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15274614 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15274614
Brand: Thermo Scientific Acros 121501000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3554-74-3
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.17
InChI-nyckel UKANCZCEGQDKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidinol, n-methyl-3-piperidinol, 3-piperidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpiperidine, 1-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxy piperidine, 3r-1-methyl-3-piperidinol, pubchem6759
PubChem CID 98016
IUPAC-namn 1-methylpiperidin-3-ol
LEDER CN1CCCC(C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Densitet 0.9990g/mL, 0.999
Kokpunkt 76.0°C to 78.0°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 70°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 100 g
Formel vikt 115.17
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxy-N-methylpiperidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.