missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide, Mikromol™
Beskrivning
3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| CAS | 2096336-00-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H16 N O . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Hydroxy-1-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16NO.BrH/c1-9-4-2-7(3-5-9)8(10)6-9;/h7-8,10H,2-6H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(O)C2 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-ol;bromide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?