Läs mer
3-Hydroxy-1-propanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-1-propanesulfonamide |
| CAS | 132115-62-9 |
| Molekylformel | C3 H9 N O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxypropane-1-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-8(6,7)3-1-2-5/h5H,1-3H2,(H2,4,6,7) |
| LEDER | NS(=O)(=O)CCCO |
| IUPAC-namn | 3-hydroxypropane-1-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.173 |
| Formel vikt | 139.03 |