Läs mer
3-Hydroxy-17-oxo-estra-1,3,5(10)-triene-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-17-oxo-estra-1,3,5(10)-triene-4-carboxylic Acid |
| CAS | 959396-05-5 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-7(12-13-10(11)14)8-4-3-5-9(6-8)15-2/h3-6H,1-2H3,(H3,11,13,14)/b12-7+ |
| LEDER | COc1cccc(c1)\C(=N\NC(=O)N)\C |
| IUPAC-namn | [(E)-1-(3-methoxyphenyl)ethylideneamino]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.229 |
| Formel vikt | 207.101 |