Läs mer
3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-pentanoic Acid |
| CAS | 35763-45-2 |
| Molekylformel | C8H16O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-valeric Acid, 2,2,4-Trimethyl-3-hydroxyvaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-5(2)6(9)8(3,4)7(10)11/h5-6,9H,1-4H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(C)C(O)C(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vikt | 160.1099 |