Läs mer
3-Hydroxy-2,2-dimethylbutyric Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2,2-dimethyl-butyric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 69737-23-1 |
| Molekylformel | C8 H16 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-5-11-7(10)8(3,4)6(2)9/h6,9H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)(C)C(C)O |
| IUPAC-namn | ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vikt | 160.1099 |