Läs mer
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, 97+%
Produktkod. 11373406
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373406 50 g 50g
11383406 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12858.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4835-90-9 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
3-hydroxi-2,2-dimetylpropionsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Hydroxi-2,2-dimetylpropionsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4835-90-9
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00059953
InChI-nyckel RDFQSFOGKVZWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxypivalic acid, 3-hydroxypivalic acid, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, unii-bjp2cxk56p, bjp2cxk56p, acmc-1arbc, beta-hydroxy pivalic acid
PubChem CID 78548
IUPAC-namn 3-hydroxi-2,2-dimetylpropansyra
LEDER CC(C)(CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid
Smältpunkt 122°C to 126°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 1747025
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 118.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.