Läs mer
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15352042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15352042 100 g 100g
15332042 5 g 5g
15342042 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15352042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453241000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 53279-72-4
Molekylformel C7H3I3O3
Molekylvikt (g/mol) 515.81
MDL-nummer MFCD00020305
InChI-nyckel GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
PubChem CID 96627
IUPAC-namn 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
LEDER OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Smältpunkt 211°C to 215°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 515.81
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.