Läs mer
3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O7S2/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17) |
| Formel vikt | 303.9711 |