Läs mer
3-Hydroxy-2-butanon, monomer + dimer, 95 %
Produktkod. 11424794
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424794 50 g 50g
11434794 250 g 250g
11414794 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424794 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13752.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 513-86-0 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
3-Hydroxy-2-butanon är en kemikalie som används i mataromer och doftämnen. Det fungerar som en mellanprodukt av butandiolcykeln i mikroorganismer. Den används som en arombärare vid framställning av smaker och essenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Hydroxy-2-butanon är en kemikalie som används i mataromer och doftämnen. Det fungerar som en mellanprodukt av butandiolcykeln i mikroorganismer. Den används som en arombärare vid framställning av smaker och essenser.
Löslighet
Blandbar med vatten, propylenglykol och alkohol. Något blandbar med eter, petroleumeter. Oblandbar med feta oljor och vegetabilisk olja.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-86-0
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00004521,MFCD00038696
InChI-nyckel ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
PubChem CID 179
ChEBI CHEBI:15688
IUPAC-namn 3-hydroxibutan-2-on
LEDER CC(O)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-butanone
Namnnotering Monomer + dimer
Densitet 1.013
Kokpunkt 148 °C
Flampunkt 41 °C (106 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2621
Beilstein 385636
Merck Index 14,64
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, propylenglykol och alkohol. Lite blandbar med eter, petroleum och eter. Oblandbar med fettoljor och vegetabilisk olja.
Formel vikt 88.11
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxy-2-butanone, monomer + dimer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl methyl carbinol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.