Läs mer
3-Hydroxy-2-butanone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871101
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871101 250 g 250g
15861101 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15871101 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8206640250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51555-24-9
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3CH(OH)COCH3)2
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Specifikationer
Smältpunkt 20°C (Above 20°C Conversion of Dimer to Monomer 15°C)
Densitet 1.012 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 147°C to 148°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004521
Kvantitet 250 g
Synonym 3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin, 3-Hydroxy-2-butanone