Läs mer
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 85%, technical, Thermo Scientific™
Produktkod. 15279616 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15279616
Brand: Thermo Scientific Acros 121260050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 14173-30-9
Molekylformel C6H7NO2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 161.59
InChI-nyckel SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hydrochloride, 2-pyridinemethanol, 3-hydroxy-, hydrochloride, 2-hydroxymethyl pyridin-3-ol hcl, 3-hydroxy-2-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pubchem4075, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl pyridine hcl, acmc-209xde, 3-hydroxy-2-pyridinemethanol hcl
PubChem CID 3084185
IUPAC-namn 2-(hydroxymethyl)pyridin-3-ol;hydrochloride
LEDER C1=CC(=C(N=C1)CO)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
Smältpunkt 217.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 84% min. (HPLC)
Linjär formel HO(C5H3N)CH2OH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 161.59
Procent renhet 85%
Kvalitet Technical
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride, 85%, Technical
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.