Läs mer
3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide |
| CAS | 135-62-6 |
| Molekylformel | C18H15NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO3/c1-22-17-9-5-4-8-15(17)19-18(21)14-10-12-6-2-3-7-13(12)11-16(14)20/h2-11,20H,1H3,(H,19,21) |
| LEDER | COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.31 |
| Formel vikt | 293.1052 |