Läs mer
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 99%
Produktkod. 11449612
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449612 100 g 100g
11439612 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449612 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10735.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-71-8
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.11
MDL-nummer MFCD00006578
InChI-nyckel XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-metylpyran-4-on
LEDER CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Smältpunkt 161°C to 165°C
Kokpunkt 170°C (100 mmHg)
Flampunkt 95°C (203°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 112169
Merck Index 14,5713
Formel vikt 126.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.