Läs mer
3-hydroxy-2-metyl-d3-bensoesyra, TRC
Produktkod. 30405742
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30405742 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94640710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid
CAS 1020719-51-0
Molekylformel C8 2H3 H5 O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzoic acid, 3-hydroxy-2-(methyl-d3)-, 3,2-Cresotic acid-d3, 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)benzoic acid, 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic acid, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)O
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-(trideuteriometyl)bensosyra
Molekylvikt (g/mol) 155.17
Formel vikt 155.0662