missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 146.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?