Läs mer
3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 118.063 |