Läs mer
3-hydroxy-2-metylpyridin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2-methylpyridine |
| CAS | 1121-25-1 |
| Molekylformel | C6H7NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3-pyridinol, 2-Methyl-3-hydroxypyridine, NSC 27506 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-5-6(8)3-2-4-7-5/h2-4,8H,1H3 |
| LEDER | Cc1ncccc1O |
| IUPAC-namn | 2-metylpyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.0528 |