Läs mer
3-Hydroxy-2-naphthohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-2-naphthohydrazide |
| CAS | 5341-58-2 |
| Molekylformel | C11H10N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004097 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(NN)C1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.21 |
| Procent renhet | 98% |