Läs mer
3-Hydroxy-2-naftosyra, 98 %
Produktkod. 11489486
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489486 250 g 250g
11479486 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19214.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-70-6 | C11H8O3 | 188,182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-70-6
Molekylformel C11H8O3
Molekylvikt (g/mol) 188.182
MDL-nummer MFCD00004103
InChI-nyckel ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons
PubChem CID 7104
ChEBI CHEBI:80383
IUPAC-namn 3-hydroxynaftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Smältpunkt 218 °C till 222 °C
Flampunkt 220 °C (428 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 744100
Merck Index 14,4835
Formel vikt 188.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.